Läs mer
Brannan™ Regnsprinklermått
Produktkod. 13142201
Change view
Höjd (metrisk):
21 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
13142201 21 cm Varje
1 options
Produktkod. 13142201 Leverantör Brannan™ Leverantörsnummer 13/414/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.20 SEK
    66.65 SEK / Paket med 1
    Save 15.55 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 09-12-2026
Regnsprinkler Mät med 100 mm diameter regnmätare.
  • En enkel mätare kalibrerad i tum och millimeter
  • Nederbördskapacitet upp till 400 ml
  • Levereras med regndiagram
Specifikationer
Inkluderar Nederbördsdiagram
För användning med (applikation) Mätning av nederbörd
Höjd (metrisk) 21 cm
Material Kristall Styren
Bredd (metrisk) 10 cm
Produkttyp Regnmätare