Läs mer
BIOTIX™ XTIP-kompatibla™ Rainin LTS pipetttoppar utan filter med låg retention
Produktkod. 30216532
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
250 μl
300 μl
1000 μl
1200 μl
Färgkod:
Blått
Grå
Grön
Gult
Rött
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färgkod Sterilitet
30216532 20 μl Rött Icke-steril
30216570 20 μl Rött Sterila
30216551 250 μl Grön Sterila
30216572 300 μl Gult Sterila
30216563 1000 μl Blått Sterila
30216573 1200 μl Grå Sterila
30216575 250 μl Grön Icke-steril
30216528 300 μl Gult Icke-steril
30216553 1000 μl Blått Icke-steril
30216555 1200 μl Grå Icke-steril
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 30216532 Leverantör BIOTIX™ Leverantörsnummer 63300020
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BIOTIX™ Rainin LTS Kompatibla rackade spetsar skapar ett ergonomiskt system i ditt laboratorium med FlexFit™, StarStop™ och LTS™ stilar pipetter.
  • FlexFit™ Teknologin skapar en tätning med mindre insättningskrafter än konkurrenterna
  • StarStop™ arbetar tillsammans med Rainin LTS pipetten för att eliminera höga utkastningskrafter
  • X-Resin™ maximerar provåterställning och noggrannhet genom att minska bindningen mellan yta och prov
  • Blade™ minskar frekvensen av hängande droppbildning, vilket förbättrar precision och noggrannhet
  • Monterad i det nya Optimus racket som kan återanvändas som en 96-brunns SBS automationsreservoar
  • Sterilisering utförs med e-strålebestrålning och certifieras enligt 10³ SAL
Beställningsinfo
960-spetsar/pack
Certifikat
ISO 9001:2015, certifierad fri från DNASE, RNASE, endotoxiner/pyrogener, PCR-hämmare. Steriliserad produkt är certifierad till 10^-3 SAL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 20 μl xTIP4, låg retention och icke-steril
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Icke-steril
Färg Klart
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Modell Rainin LTS
Längd (engelska) 1,95 tum
Längd (metrisk) 49.5mm
Certifikat och efterlevnad BSE/TSE-fri, Endotoxiner/Pyrogen-fri, DNASE/RNASE-fri, PCR-hämmare fri
För användning med (applikation) Manuell volymöverföring
Funktioner FlexFit, StarStop, X-Resin, Blade
Formatera Ställ
Tipsstil Ergonomi
Förpackning 10 rack per pack, 5 paket per fodral
Kvantitet 960-spetsar/pack
Produkttyp Pipettspetsar
Färgkod Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Rainin LTS
Graderad Ja
Produktlinje xTIP 4
Material Polypropen
Examen 2, 10, 20