Läs mer
BIOTIX™ XTIP-kompatibla™ Rainin LTS pipetttoppar utan filter med låg retention
Beskrivning
- FlexFit™ Teknologin skapar en tätning med mindre insättningskrafter än konkurrenterna
- StarStop™ arbetar tillsammans med Rainin LTS pipetten för att eliminera höga utkastningskrafter
- X-Resin™ maximerar provåterställning och noggrannhet genom att minska bindningen mellan yta och prov
- Blade™ minskar frekvensen av hängande droppbildning, vilket förbättrar precision och noggrannhet
- Monterad i det nya Optimus racket som kan återanvändas som en 96-brunns SBS automationsreservoar
- Sterilisering utförs med e-strålebestrålning och certifieras enligt 10³ SAL
Beställningsinfo
960-spetsar/pack
Certifikat
ISO 9001:2015, certifierad fri från DNASE, RNASE, endotoxiner/pyrogener, PCR-hämmare. Steriliserad produkt är certifierad till 10^-3 SAL.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 300 μl xTIP4, lågretentionssteriliserad |
| Volym (metrisk) | 300 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | Rainin LTS |
| Längd (engelska) | 2,32 tum |
| Längd (metrisk) | 59mm |
| Certifikat och efterlevnad | BSE/TSE-fri, Endotoxiner/Pyrogen-fri, DNASE/RNASE-fri, PCR-hämmare fri |
| Visa mer |