Läs mer
BIOTIX™ XTIP-kompatibel™ Rainin LTS TipEject omladdning
Beskrivning
- FlexFit™ Teknologin skapar en tätning med mindre insättningskrafter än konkurrenterna
- StarStop™ arbetar tillsammans med Rainin LTS pipetten för att eliminera höga utkastningskrafter
- X-Resin™ maximerar provåterställning och noggrannhet genom att minska bindningen mellan yta och prov
- Blade™ minskar frekvensen av hängande droppbildning, vilket förbättrar precision och noggrannhet
- Tip Eject sparar plats på labbbänken samtidigt som den erbjuder ett enkelt manuellt utkastningssystem för att byta in spetsar
Beställningsinfo
960-spetsar/pack
Certifikat
ISO 9001:2015, certifierad fri från DNASE, RNASE, endotoxiner/pyrogener, PCR-hämmare. Steriliserad produkt är certifierad till 10^-3 SAL.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 20 μl xTIP4 utkastningsomladdningssystem, LR-ST |
| Volym (metrisk) | 20 μl |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Klart |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Modell | Rainin LTS |
| Längd (engelska) | 1,95 tum |
| Längd (metrisk) | 49.5mm |
| Certifikat och efterlevnad | BSE/TSE-fri, Endotoxiner/Pyrogen-fri, DNASE/RNASE-fri, PCR-hämmare fri |
| Visa mer |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?