Läs mer
Brady™ Förhöjda profiletiketter för BBP3X-, S3XXX- och i3300-skrivare
Produktkod. 16359021
Change view
Färg:
Gult
Rött
Vitt
Höjd (metrisk):
12,5 mm
15 mm
25,4 mm
63,5 mm
Bredd (metrisk):
27 mm
45 mm
76,2 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
19,1 mm
21,6 mm
31,8 mm
69,9 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk)
16359021 Rött 12,5 mm 27 mm 19,1 mm
15565446 Vitt 15 mm 45 mm 21,6 mm
15735903 Gult 25,4 mm 76,2 mm 31,8 mm
16438245 Vitt 63,5 mm 76,2 mm 69,9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16359021 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 118016
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graverade panelersättningsetiketter för användning med BBP3X-, S3XXX- och i3300-skrivare.
  • EPREP-etiketter
  • Designad för identifiering av patchpanel vid identifiering av externa tryckknappar, omkopplare och interna anslutningspunkter
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av lim Permanent akryl
Färg Rött
Avsluta Glans
Material Polyester (B-593)
Tryckteknik Termisk överföring
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Elektrisk märkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BBP ™30, ™BBP 31, ™BBP 33, ™BBP 35 Multicolor, ™BBP 37 Multicolor, BradyPrinter i3300, S3000, S3100 och i5300 industriella etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +100 °C
Tjocklek (metrisk) 0.65 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 19,1 mm
Bredd (metrisk) 27 mm
Höjd (metrisk) 12,5 mm
Alternativt artikelnummer B30EP-171-593-RD