Läs mer
Vitlab™ Graderad bägare i höjd skala
Produktkod. 10036892
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 10036892
Brand: Vitlab™ 444941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa polypropenbägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Graduerade bägare i upphöjd skala har ett ergonomiskt utformat handtag och en lättläst, präglad skala. Pipen är designad för att fungera korrekt och exakt; oönskade droppar elimineras praktiskt taget.
  • Mycket transparent polypropenbägare
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
  • Autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 170 mm
Kapacitet (metrisk) 3000 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 242 mm
Kvantitet 6 Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
skala Förhöjd skala