Läs mer
Vitlab™ Graderad bägare i höjd skala
Produktkod. 11867890
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 11867890
Brand: Vitlab™ 441941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa polypropenbägare för en mängd olika allmänna laboratorieapplikationer. VITLAB™ Graduerade bägare i upphöjd skala har ett ergonomiskt utformat handtag och en lättläst, präglad skala. Pipen är designad för att fungera korrekt och exakt; oönskade droppar elimineras praktiskt taget.
  • Mycket transparent polypropenbägare
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
  • Autoklaverbar vid °121 C (2 bar) enligt DIN EN 285
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Diameter (metrisk) Yttre 91 mm
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 133 mm
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN 285
skala Förhöjd skala