Läs mer
Fisherbrand™ Upphöjda hyllor för tankar i rostfritt stål
Produktkod. 17591906 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Fisher 12 L Dig. Uppvärmd cirkulation. Bath
Fisher 18 L Dig. Uppvärmd cirkulator. Bath
Fisher 26 L Dig. Uppvärmd cirkulation. Bath
Fisher 38 L Dig. Uppvärmd cirkulation. Bath
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
17591906 Fisher 26 L Dig. Uppvärmd cirkulation. Bath
17571906 Fisher 12 L Dig. Uppvärmd cirkulation. Bath
17581906 Fisher 18 L Dig. Uppvärmd cirkulator. Bath
17501916 Fisher 38 L Dig. Uppvärmd cirkulation. Bath
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17591906
Beräknad leverans: 26-11-2026
Upphöjda hyllor för användning med rostfria tankar.
  • För användning med digitala uppvärmda cirkulerande bad
  • Reversibel
  • Möjliggör två hylldjup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fisher 26 L Dig. Uppvärmd cirkulation. Bath
Typ Upphöjd hylla