Läs mer
Fisherbrand™ Upphöjda hyllor för tankar i rostfritt stål
Produktkod. p-7228781 Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (utrustning):
Fisherbrand™ Digitalt uppvärmt cirkulationsbad, 18 L
Fisherbrand™ Digitalt uppvärmt cirkulerande bad, 12 L
Fisherbrand™ Digitalt uppvärmt cirkulerande bad, 26 L
Fisherbrand™ Digitalt uppvärmt cirkulerande bad, 38 L
Produktkod. 17571906
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upphöjda hyllor för användning med rostfria tankar.
  • För användning med digitala uppvärmda cirkulerande bad
  • Reversibel
  • Möjliggör två hylldjup
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fisherbrand™ Digitalt uppvärmt cirkulerande bad, 12 L
Typ Upphöjd hylla