missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Raja 42, TRC

Produktkod. 30426259
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426259 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30426259 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR080000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Raja 42
CAS 1198782-86-3
Molekylformel C14H15ClN2O2
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Chloro-1-(1-piperidinylmethyl)-1H-indole-2,3-dione
InChI formel InChI=1S/C14H15ClN2O2/c15-10-5-4-6-11-12(10)13(18)14(19)17(11)9-16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-9H2
LEDER O=C1N(CN2CCCCC2)C3=C(C(Cl)=CC=C3)C1=O
IUPAC-namn 4-chloro-1-(piperidin-1-ylmethyl)indole-2,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 278.73
Formel vikt 278.0822
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.