Läs mer
Raja 42, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raja 42 |
| CAS | 1198782-86-3 |
| Molekylformel | C14H15ClN2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-Chloro-1-(1-piperidinylmethyl)-1H-indole-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15ClN2O2/c15-10-5-4-6-11-12(10)13(18)14(19)17(11)9-16-7-2-1-3-8-16/h4-6H,1-3,7-9H2 |
| LEDER | O=C1N(CN2CCCCC2)C3=C(C(Cl)=CC=C3)C1=O |
| IUPAC-namn | 4-chloro-1-(piperidin-1-ylmethyl)indole-2,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.73 |
| Formel vikt | 278.0822 |