Beskrivning
- Modell: G90.145.060
- Brandsäker (90 min)
- Typtestad enligt EN 14470-2
- DIN EN 16121/16122 konformitet
- GS-certifierad
- CE-konformitet
Specifikationer
Specifikationer
| Djup (metrisk) Exteriör | 615 mm |
| Dörr stil | Låsning |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 1450 mm |
| Bärande kapacitet | 2 x 10 L |
| Bredd (metrisk) Exteriör | 600 mm |
| Färg | Grå |
| Material | stålplåt |
| Produkttyp | Gascylinderskåp |