Läs mer
Ralfinamide, MedChemExpress
Beskrivning
Ralfinamide (FCE-26742A) is an orally available Na+ blocker derived from α-aminoamide, with function of suppressing pain.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ralfinamide |
| CAS | 133865-88-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19FN2O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | FCE-26742A |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (413.44 mM) |
| LEDER | C[C@H](NCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2F)C=C1)C(N)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.34 |
| Visa mer |