Läs mer
Raloxifene 4’-Glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raloxifene 4'-Glucuronide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C34H35NO10S/c36-21-8-13-24-25(18-21)46-32(20-6-11-23(12-7-20)44-34-30(40)28(38)29(39)31(45-34)33(41)42)26(24)27(37)19-4-9-22(10-5-19)43-17-16-35-14-2-1-3-15-35/h4-13,18,28-31,34,36,38-40H,1-3,14-17H2,(H,41,42)/t28-,29-,30+,31-,34+/m0/s1 |
| Formel vikt | 649.1982 |
| Procent renhet | >95% |