Läs mer
Raloxifene 6,4’-Bis-Beta-D-glucuronide, TRC
Produktkod. 30425098
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30425098 1 mg
1 options
Produktkod. 30425098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1000051MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 182507-20-6
Molekylformel C40 H43 N O16 S
Molekylvikt (g/mol) 825.83
Synonym Raloxifene 4,6-O-Beta-D-Diglucuronide
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[4-[5-[(2S,3R,4S,5S,6S)-6-carboxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxy-3-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)benzoyl]-1-benzothiophen-2-yl]phenoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
LEDER O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc(cc2)c3sc4ccc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)cc4c3C(=O)c6ccc(OCCN7CCCCC7)cc6)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Raloxifene 6,4'-Bis-beta-D-glucuronide
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C40H43NO16S/c42-27(19-4-8-21(9-5-19)53-17-16-41-14-2-1-3-15-41)26-24-18-23(55-40-33(48)29(44)31(46)35(57-40)38(51)52)12-13-25(24)58-36(26)20-6-10-22(11-7-20)54-39-32(47)28(43)30(45)34(56-39)37(49)50/h4-13,18,28-35,39-40,43-48H,1-3,14-17H2,(H,49,50)(H,51,52)/t28-,29-,30-,31-,32+,33+,34-,35-,39+,40+/m0/s1
Formel vikt 825.2303