Läs mer
Raloxifen-d10 (piperidin-d10), CDN
Produktkod. 30320544
Change view
Kvantitet:
0.005 g
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320544 0.005 g
30308867 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320544 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND78820.005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Raloxifene-D10 (piperidine-D10)
CAS 2512224-37-0
Molekylformel C28 D10 H17 N O4 S
Kvantitet 0.005 g
Synonym [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-decadeuteriopiperidin-1-ylethoxy)phenyl]methanone, 2-(4-Hydroxyphenyl)-3-[4-[2-(piperidin-1-yl-d10)ethoxy-d4]benzoyl]-1-benzothiophen-6-ol, [6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl]-[4-(2-piperidin-d10-1-ylethoxy)phenyl]methanone, Raloxifene-d10, Raloxifene-D10 (piperidine-D10)
InChI formel InChI=1 S/C28H27NO4S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31 H,1-3,14-17H2/i1D2,2D2,3D2,14D2,15D2
LEDER [2 H]C1([2 H])N(CCOc2ccc(cc2)C(=O)c3c(sc4cc(O)ccc34)c5ccc(O)cc5)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
IUPAC-namn [4-[2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadeuteriopiperidin-1-yl)etoxy]fenyl]-[6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1-bensotiofen-3-yl]metanon
Molekylvikt (g/mol) 483.645
Formel vikt 483,229 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet