Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Raloxifenhydroklorid
Produktkod. 17201242 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17201242 1 g 1g
17211242 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17201242 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 466500010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82640-04-8 | C28H28ClNO4S, C28H27NO4S·HCl | 510.05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82640-04-8
Molekylformel C28H28ClNO4S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Raloxifenhydroklorid
Kvantitet 1 g
Löslighet Löslighet aq. soln.: .. Andra lösligheter: löslig i dmso
Smältpunkt 263,0 °C
Formel vikt 510.04
InChI-nyckel BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [H+].[Cl-].OC1=CC=C(C=C1)C1=C(C(=O)C2=CC=C(OCCN3CCCCC3)C=C2)C2=CC=C(O)C=C2S1
IUPAC-namn hydrogen 2-(4-hydroxyphenyl)-3-{4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzoyl}-1-benzothiophen-6-ol chloride
Molekylvikt (g/mol) 510.05
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Raloxifene hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Raloxifene hydrochloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.