Läs mer
Raloxifenhydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raloxifene hydrochloride |
| CAS | 82640-04-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Raloxifene hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C28 H27 N O4 S . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Raloxifene Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4 |
| Visa mer |