Läs mer
Raloxifenhydroklorid, Mikromol™
Produktkod. 18082030
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18082030 100 mg
1 options
Produktkod. 18082030 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0738.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Raloxifenhydroklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Raloxifene hydrochloride
CAS 82640-04-8
Analyt- eller komponentnamn Raloxifene hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C28 H27 N O4 S . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Raloxifene Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C28H27NO4S.ClH/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)34-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)33-17-16-29-14-2-1-3-15-29;/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2;1H
LEDER Cl.Oc1ccc(cc1)c2sc3cc(O)ccc3c2C(=O)c4ccc(OCCN5CCCCC5)cc4
IUPAC-namn [6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1-bensotiofen-3-yl]-[4-(2-piperidin-1-ylethoxy)fenyl]metanon; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 510.04
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 509,1428 g/mol