Läs mer
Raloxifene N-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (6-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-1-benzothiophen-3-yl)[4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]phenyl]methanone N-Oxide (Raloxifene N-Oxide) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H27NO5S/c30-21-8-4-20(5-9-21)28-26(24-13-10-22(31)18-25(24)35-28)27(32)19-6-11-23(12-7-19)34-17-16-29(33)14-2-1-3-15-29/h4-13,18,30-31H,1-3,14-17H2 |
| Formel vikt | 489.161 |
| Procent renhet | >95% |