Läs mer
Raltegravir, MedChemExpress
Produktkod. 16480227
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16480227 50 mg
16453858 10 mg
16426587 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16480227 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10353
MedChemExpress Raltegravir is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Raltegravir is a potent integrase (IN) inhibitor, used to treat HIV infection.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Raltegravir
CAS 518048-05-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H21FN6O5
Kvantitet 50 mg
Synonym MK-0518
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (225.01 mM)
LEDER O=C(C(O)=C(C(NCC1=CC=C(C=C1)F)=O)N=C2C(C)(C)NC(C3=NN=C(C)O3)=O)N2C
Molekylvikt (g/mol) 444.42
Formel vikt 444.42
Procent renhet 98.13%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus