Läs mer
Raltegravir kalium, Mikromol™
Produktkod. 30051096
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051096 100 mg
1 options
Produktkod. 30051096 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3375.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Raltegravirkalium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Raltegravir potassium salt
CAS 871038-72-1
Analyt- eller komponentnamn Raltegravir potassium salt
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C20 H20 F N6 O5 . K
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, potassium salt (1:1), 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, monopotassium salt (9CI), Isentress, MK 0518, Raltegravir potassium
InChI formel InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1
LEDER [K+].CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)[O-]
IUPAC-namn kalium; 4-[(4-fluorfenyl)metylkarbamoyl]-1-metyl-2-[2-[(5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karbonyl)amino-propan-2-yl]-6-oxopyrimidin-5-olat
Molekylvikt (g/mol) 482.51
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 482,1116 g/mol