Läs mer
Raltegravir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raltegravir |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H21FN6O5/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30) |
| Formel vikt | 444.1557 |
| Procent renhet | >95% |