Läs mer
Raltitrexed, MedChemExpress
Beskrivning
Raltitrexed is an antimetabolite drug used in chemotherapy, acting by inhibiting thymidylate synthase.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Raltitrexed |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 112887-68-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H22N4O6S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | ZD1694 D1694 ICI-D1694 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.25 mM) |
| Visa mer |