Läs mer
Ramatroban, MedChemExpress
Beskrivning
Ramatroban is a selective thromboxane A2 (TxA2, IC50=14 nM) antagonist, which also antagonizes CRTH2 (IC50=113 nM) by inhibiting PGD2 binding.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramatroban |
| CAS | 116649-85-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21FN2O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | BAY u3405 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (300.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C[C@H](NS(=O)(C4=CC=C(F)C=C4)=O)CC2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 416.47 |
| Visa mer |