Läs mer
Wheaton™ Ramboldi™ Högtemperaturautoklavpåsar
Produktkod. 15699384
Change view
Mått (L x B):
610 x 810 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15699384 610 x 810 mm Paket med 200
1 options
Produktkod. 15699384 Leverantör Wheaton™ Leverantörsnummer 370120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1534.50 SEK
    1147.46 SEK / Paket med 200
    Save 387.04 SEK
    25% Av
I lager
Ramboldi™ Högtemperaturautoklavpåsar är tryckta med blå varningsetiketter för kassering av kontaminerat avfall.
  • Högtemperaturautoklavpåsar tillverkade av stark HDPE
  • Lämplig för användning upp till 132 °C
  • Enhetlig väggtjocklek och sömlös botten, designad för att säkerställa högtryckslagring
  • Tryckt med blå biofarlighetsmärkning speciellt utformad för kassering av kontaminerat avfall
  • Skriv på panelen så att användaren kan markera varje påse efter behov
Specifikationer
Beskrivning Tryckt etikett
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material HDPE
Temperaturområde (metriskt) Upp till 132 °C
Mått (L x B) 610 x 810 mm
Produkttyp Autoklavpåsar