missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ramelteon Metabolite M-II-d3 (mixture of R and S at the hydroxy position), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-N-[2-[(8S)-1,6,7,8-tetrahydro-2H-cyclopenta[e]benzofuran-8-yl]ethyl]propanamide-d3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19)/t10?,12-/m0/s1/i1D3 |
| Formel vikt | 278.171 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?