Läs mer
Ramelteon Metabolite M-II (mixture of R and S at the hydroxy position), TRC
Produktkod. 30409888
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30409888 1 mg
30408841 5 mg
30423548 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30409888 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR1100601MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 896736-21-3
Molekylformel C16 H21 N O3
Molekylvikt (g/mol) 275.34
Synonym Ramelteon Metabolite M-Ii
IUPAC-namn 2-hydroxy-N-[2-(2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl)ethyl]propanamide
LEDER CC(O)C(=O)NCCC1CCc2ccc3OCCc3c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-hydroxy-N-[2-(2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl)ethyl]propanamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19)
Formel vikt 275.1521
Procent renhet >95%