Learn More
Ramelteonmetabolit M-II (blandning av R och S vid hydroxypositionen), TRC
Product Code. 30423548
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30423548 25 mg
30409888 1 mg
30408841 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30423548 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCR11006025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Add to basket
Add to basket
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 896736-21-3
Molekylformel C16 H21 N O3
Molekylvikt (g/mol) 275.34
Synonym Ramelteon Metabolite M-Ii
IUPAC-namn 2-hydroxy-N-[2-(2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyklopenta[e][1]bensofuran-8-yl)etyl]propanamid
LEDER CC(O)C(=O)NCCC1CCc2ccc3OCCc3c12
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-hydroxy-N-[2-(2,6,7,8-tetrahydro-1H-cyclopenta[e][1]benzofuran-8-yl)ethyl]propanamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H21NO3/c1-10(18)16(19)17-8-6-12-3-2-11-4-5-14-13(15(11)12)7-9-20-14/h4-5,10,12,18H,2-3,6-9H2,1H3,(H,17,19)
Formel vikt 275.1521
Procent renhet >95%