Läs mer
Ramelteon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramelteon |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-2-15(18)17-9-7-12-4-3-11-5-6-14-13(16(11)12)8-10-19-14/h5-6,12H,2-4,7-10H2,1H3,(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 259.1572 |