missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ramifenazone Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramifenazone HCl Salt |
| CAS | 18342-39-7 |
| Molekylformel | C14 H19 N3 O . Cl H |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3H-Pyrazol-3-one','1,2-dihydro-1,5-dimethyl-4-[(1-methylethyl)amino]-2-phenyl-','monohydrochloride (9CI), Antipyrine','4-(isopropylamino)-','monohydrochloride (8CI), Isopyrine hydrochloride, 3H-Pyrazol-3-one','1,2-dihydro-1,5-dimethyl-4-[(1-methylethyl)amino]-2-phenyl-','hydrochloride (1:1), Ramifenazone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O.ClH/c1-10(2)15-13-11(3)16(4)17(14(13)18)12-8-6-5-7-9-12;/h5-10,15H,1-4H3;1H |
| LEDER | Cl.CC(C)NC1=C(C)N(C)N(C1=O)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 1,5-dimethyl-2-phenyl-4-(propan-2-ylamino)pyrazol-3-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.78 |
| Formel vikt | 281.1295 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?