Läs mer
Thermo Scientific™ MarqMetrix Allt-i-ett Process Raman Analyzer
Produktkod. p-7226631 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Process Raman-analysator
Inkluderar:
Bioreaktorkulprob
Processkulprob
Trådlös mus, HDMI-kabel, bildskärm
Produktkod. 17709417
Brand: Thermo Scientific™ 8000488101
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
De Thermo Scientific™ MarqMetrix™ Allt-i-ett-process Raman Analyzer är ett kompakt och bärbart Raman-spektrometer allt-i-ett-system med patenterad teknologi, specialbyggd för snabb implementering, enkel användning och flexibel skalbarhet på marknader där tid till resultat är nyckeln.
Med MarqMetrix Process Raman Analzyer, företag kan utföra realtids, oförstörande och omedelbar analys utan provförberedelse.
De MarqMetrix Allt-i-ett analysator gör exakta och exakta mätningar enkla att utföra och förstå. Vår hårdvara med en knapp och lättanvänd mjukvara gör att du tar mycket exakta Raman-mätningar på mindre än 15 minuter ur lådan.
De MarqMetrix Allt-i-ett-systemet integreras enkelt i din befintliga process och eliminerar behovet av kostsam teknisk expertis.
Applikationsmångsidighet
  • Bioprocessing PAT (Processanalytisk teknik)
  • Olja& Gasproduktion
Använd Raman inline för processövervakning
Med ett litet fotavtryck och lägre kostnad MarqMetrix Allt-i-ett Process Raman Analyzer gör processövervakning möjlig in-line och gör att du kan fatta optimeringsbeslut snabbare.
Packa din MarqMetrix Allt-i-ett-system i ett skyddande fodral och ta det till den punkt du behöver. Fabrikskalibrering säkerställer kontinuerlig och exakt analys ur lådan.
Serviceplaner
Thermo Fisher Scientific erbjuder serviceplaner utformade för att maximera produktiviteten och optimera prestanda under hela din livscykel MarqMetrix Allt-i-ett-system. Planerna inkluderar exklusiva tjänstefördelar som:
  • Obegränsad teknisk support
  • Depåreparationstjänster
  • Upprätthålla systemöverensstämmelse
  • Konsulttjänster
Programvara
Maximera kraften i MarqMetrix Allt-i-ett Process Raman Analyzer med Thermo Scientific Lykos PAT Programvara - en programvara för fjärrkontroll och övervakning utformad för att förenkla komplexiteten i kemometri med funktioner som:
  • Visning, lagring och export av bioprocessövervakningsresultat i realtid
  • Fjärrstyra och övervaka MarqMetrix Allt-i-ett Process Raman Analyzer från utsidan av labbet
  • Förenklad användning och intuitivt arbetsflöde för icke-Ramen-spektroskopister
  • Styr flera MarqMetrix Allt-i-ett-analysatorer från en central plats
Tillgängliga tillägg: cGMP och 21 CFR del 11 överensstämmelsefunktioner för reglerade miljöer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Process Raman-analysator
Djup (metriskt) 25 cm
Elektriska krav Ingångsspänning: 90-264 VAC, 50-60 Hz, Driftspänning: 12VDC, 2A
Höjd (metrisk) 7.7 cm
Upplösning 6,5 cm -1 medelvärde över spektralområdet
Programvaruinformation Programvara: MarqMetrix Raman suiteController: Integrerad PC (Windows 10 OS)
Spektralområde 100 till 3250 cm -1
Våglängdsområde 785 nm, excitationseffekt: 10 till 450 mW
Bredd (metrisk) 25 cm
Säkerhetsfunktioner 1 nyckellaserlåsbrytare, elektronisk laseravtryckare
Detektor Termiskt stabiliserad CCD (2-stegs TEC )
Fiberförhållanden FC/PC (Både excitation och insamling)
Inkluderar Bioreaktorkulprob
Certifikat och efterlevnad Lasercertifiering: Klass 3B laserenhet Rapporterad till FDA
Mörkt brus ≤16,5 räknas vid 10 sek. integration
Hamnar 1RJ-45 Ethernet-port 3 USB 3.0, 1 Displayport 1.1 (VGA, DVI eller HDMI med adapter)