Läs mer
Thermo Scientific™ MarqMetrix Ersättning Bioreactor BallProbe
Produktkod. 17749417 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
MarqMetrix Allt-i-ett Process Raman Analyzer
Produktkod. För användning med (utrustning)
17749417 MarqMetrix Allt-i-ett Process Raman Analyzer
1 options
Produktkod. 17749417 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8100285101
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ersättning BallProbe för användning med MarqMetrix Allt-i-ett process raman analysator.
  • Lämplig för kontinuerlig exponering för utspädda och koncentrerade syror (varma& kalla), baser och de flesta organiska lösningsmedel inklusive etanol, THF, etylacetat, aceton, DCM, toluen, pentan och acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Ersättning Bioreactor Kulsond
För användning med (utrustning) MarqMetrix Allt-i-ett Process Raman Analyzer