Läs mer
Thermo Scientific™ MarqMetrix Ersättningsprocess BallProbe
Produktkod. 17739417 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ersättningsprocess BallProbe
Produktkod. Typ
17739417 Ersättningsprocess BallProbe
1 options
Produktkod. 17739417 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 8100284101
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Ersättning BallProbe för användning med MarqMetrix Allt-i-ett process raman analysator.
  • Lämplig för kontinuerlig exponering för utspädda och koncentrerade syror (varma& kalla), baser och de flesta organiska lösningsmedel inklusive etanol, THF, etylacetat, aceton, DCM, toluen, pentan och acetonitril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MarqMetrix Allt-i-ett Process Raman Analyzer
Typ Ersättningsprocess BallProbe