missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ramipril Acyl-Alpha-D-glucuronide Allyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramipril Acyl-alpha-D-glucuronide Allyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | Ramipril Acyl-alpha-D-glucuronide Allyl Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C32H44N2O11 |
| InChI formel | InChI=1S/C32H44N2O11/c1-4-16-43-31(41)27-25(36)24(35)26(37)32(44-27)45-30(40)23-17-20-12-9-13-22(20)34(23)28(38)18(3)33-21(29(39)42-5-2)15-14-19-10-7-6-8-11-19/h4,6-8,10-11,18,20-27,32-33,35-37H,1,5,9,12-17H2,2-3H3/t18-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26+,27-,32+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | C[C@@H](C(N1[C@](CCC2)([H])[C@]2([H])C[C@H]1C(O[C@H]([C@@H]3O)O[C@H](C(OCC=C)=O)[C@@H](O)[C@@H]3O)=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC4=CC=CC=C4 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5S,6S)-6-((allyloxy)carbonyl)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl (2S,3aS,6aS)-1-(((S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl)-L-alanyl)octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvikt (g/mol) | 632.7 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?