Läs mer
Ramipril Acyl-Beta-D-glucuronide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramipril Acyl-beta-D-glucuronide |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H40N2O11/c1-3-40-27(38)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)30-15(2)25(35)31-19-11-7-10-17(19)14-20(31)28(39)42-29-23(34)21(32)22(33)24(41-29)26(36)37/h4-6,8-9,15,17-24,29-30,32-34H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,36,37)/t15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+,24-,29-/m0/s1 |
| Formel vikt | 592.2632 |