missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ramipril-d5 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramipril-d5 |
| CAS | 1132661-86-9 |
| Molekylformel | C23H27D5N2O5 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-(phenyl-d5)propyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, Altace-d5, Cardace-d5, Delix-d5, HOE-498-d5, Pramace-d5, Ramace-d5, Unipril-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1/i4D,5D,6D,8D,9D |
| LEDER | C[C@@H](C(N1[C@](CCC2)([H])[C@]2([H])C[C@H]1C(O)=O)=O)N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H] |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)butan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 421.54 |
| Formel vikt | 421.2625 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?