Läs mer
Ramipril Diketopiperazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramipril Diketopiperazine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30N2O4/c1-3-29-23(28)19(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-18-11-7-10-17(18)14-20(25)22(24)27/h4-6,8-9,15,17-20H,3,7,10-14H2,1-2H3/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 398.2206 |