Läs mer
Ramipril, MedChemExpress
Produktkod. 16498206
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498206 100 mg -
16432086 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16498206 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0279100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Ramipril (HOE-498) is an angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor with IC50 of 5 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ramipril
CAS 87333-19-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H32N2O5
Kvantitet 100 mg
Synonym HOE-498
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@@H]1C[C@@](CCC2)([H])[C@@]2([H])N1C([C@@H](N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3)C)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 416.51
Formel vikt 416.51
Procent renhet 98.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus