Läs mer
Ramipril, Mikromol™
Beskrivning
Ramipril
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramipril |
| CAS | 87333-19-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ramipril |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C23 H32 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Ramipril, (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid, Altace, Cardace, Delix, HOE 498, Hopace, Pramace, Quark, Ramace, Ramipres, Triatec, Tritace, Unipril, Vesdil, [2S-[1[R*(R*)],2alpha,3abeta,6abeta]]-1-[2-[[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCC[C@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-etoxi-1-oxo-4-fenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyklopenta[b]pyrrol-2-karboxylsyra |
| Visa mer |