Läs mer
Ramiprilat Acyl-Beta-D-glucuronide >65%, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Ramiprilat Acyl-beta-D-glucuronide |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChi=1S/C27H36N2O11/c1-13(28-16(24(34)35)11-10-14-6-3-2-4-7-14)23(33)29-17-9-5-8-15(17)12-18(29)26(38)40-27-21(32)19(30)20(31)22(39-27)25(36)37/h2-4,6-7,13,15-22,27-28,30-32H,5,8-12H2,1H3,(H,34,35)(H,36,37)/t13-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,27-/m0/s1 |
| Formel vikt | 564.2319 |