missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ramiprilat-d5 (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30418295
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418295 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30418295 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR11101210MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ramiprilat phenyl-d5
CAS 1356837-92-7
Molekylformel C21 2H5 H23 N2 O5
Kvantitet 10 mg
Synonym (2S,3aS,6aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-(phenyl-d5)propyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic Acid, HOE 498 Diacid-d5, Ramipril Diacid-d5
InChI formel InChI=1S/C21H28N2O5/c1-13(22-16(20(25)26)11-10-14-6-3-2-4-7-14)19(24)23-17-9-5-8-15(17)12-18(23)21(27)28/h2-4,6-7,13,15-18,22H,5,8-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/t13-,15+,16-,17+,18-/m0/s1/i2D,3D,4D,6D,7D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2[C@@H]3CCC[C@@H]3C[C@H]2C(=O)O)C(=O)O)c([2H])c1[2H]
IUPAC-namn (2S,3aR,6aR)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propyl]amino]propanoyl]-3,3a,4,5,6,6a-hexahydro-2H-cyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 393.49
Formel vikt 393.2312
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.