Läs mer
Ramiprilat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramiprilat |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28N2O5/c1-13(22-16(20(25)26)11-10-14-6-3-2-4-7-14)19(24)23-17-9-5-8-15(17)12-18(23)21(27)28/h2-4,6-7,13,15-18,22H,5,8-12H2,1H3,(H,25,26)(H,27,28)/t13-,15-,16-,17-,18-/m0/s1 |
| Formel vikt | 388.1998 |
| Procent renhet | >95% |