Läs mer
Ramosetron Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ramosetron Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N3O.ClH/c1-20-9-13(12-4-2-3-5-16(12)20)17(21)11-6-7-14-15(8-11)19-10-18-14;/h2-5,9-11H,6-8H2,1H3,(H,18,19);1H/t11-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 315.1138 |
| Procent renhet | >95% |