Läs mer
Gestigkeit Harry™ Rampkontroller
Produktkod. 10559392
Change view
Längd (metrisk) sladd:
1,8 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) sladd Förpackningsstorlek
10559392 1,8 m Varje
1 options
Produktkod. 10559392 Leverantör Gestigkeit Harry™ Leverantörsnummer PR53T
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42404.25 SEK
    31457.10 SEK / Paket med 1
    Save 10947.15 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Längd (metrisk) sladd 1,8 m
Vikt (metrisk) 2.7 kg
För användning med (applikation) Komplex tid-/temperaturkontroll för värmeplattan med hög temperatur