Läs mer
Thermo Scientific™ Ramsey™ Grad-Line Universal Sonic Sensor
Produktkod. 12141640 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Sonic sensor
Kontakter:
0,25 varv MS, 6 stift
Kommunikationer:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Beskrivning Kontakter Kommunikationer Förpackningsstorlek
12141640 Sonic sensor 0,25 varv MS, 6 stift Digital Varje
1 options
Produktkod. 12141640 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 11350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    194710.00 SEK
    191790.46 SEK / Paket med 1
    Save 2919.54 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-02-2027
Få pålitlig drift i alla industriella miljöer med Thermo Scientific™ Ramsey™ Grad-Line Universal Sonic Sensor.
Denna produkt har utgått– gäller den 26 juni 2023. Eftermarknadssupport inklusive teknisk support på distans och viss fältservice kommer även fortsättningsvis att finnas tillgänglig samt reservdelar baserat på materialtillgänglighet.
Vänligen kontrollera för mer information om nedläggningen och kontakta vårt serviceteam här .
På Thermo Fisher Scientific , förser vi våra uppskattade kunder med produkter, lösningar och support som gör att du kan göra världen hälsosammare, renare och säkrare.
För att säkerställa att vi kan fortsätta att erbjuda innovation, kvalitet, värde och acceptabla ledtider utvärderar vi kontinuerligt vår portfölj och tar de svåra besluten att avveckla produkter där det behövs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kommunikationer Digital
Kontakter 0,25 varv MS, 6 stift
Beskrivning Sonic sensor
Ingångsström 0,2 Å
Driftintervall (metriskt) 203 - 813 mm
Driftintervall (engelska) 8 - 32 tum.
Utgångsström 2 Å
Strömförsörjning 8 - 30 VDC
Temperaturområde -20 °C till +80 °C (-4 °F till +176 °F)