Läs mer
R&D Systems™ EvenCoat Goat Anti-Mouse IgG Coated Plates
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date. |
| Ytbehandling | EvenCoat Goat Anti-Mouse IgG |
| För användning med (applikation) | ELISA |
| Kvantitet | 5/förpackning |