Läs mer
R&D Systems™ Reagent Additive 1
Produktkod. 30021375
Change view
Kvantitet:
21 ml
Produktkod. Kvantitet
30021375 21 ml
1 options
Produktkod. 30021375 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Heat-inactivated Normal Goat Serum, Diluted
1 vial (21mL) of diluted, heat-inactivated normal goat serum. Add 250μL of Reagent Additive 1 per 10mL of 1X detection antibody or reagent diluent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) ELISA
Kvantitet 21 ml
Förvaringskrav Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.