Läs mer
R&D Systems™ Stop Solution 2N Sulfuric Acid
Produktkod. 18754424
Kvantitet:
15 x 6 ml
Produktkod. 18754424
Brand: R&D Systems™ DY994
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For stopping the action of HRP on the substrate, tetramethylbenzidine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) ELISA
Kvantitet 15 x 6 ml