Läs mer
R&D Systems™ Streptavidin-HRP
Produktkod. 18794494
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
18794494 5 x 1 mL
1 options
Produktkod. 18794494 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer DY998
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3380.34 SEK
    2982.00 SEK / Paket med 5
    Save 398.34 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
For use in ELISAs, dilute to the working concentration specified on the vial label using 1% BSA/PBS or Reagent Diluent Concentrate 2 (Catalog # DY995) diluted 1:10 in deionized water.
Stable for up to 6 months after opening when stored at 2° to 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1 mL
Innehåll och lagring Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
För användning med (applikation) ELISA